Learn More
1-(2,6-Dimetilfenoxi)acetona, TRC
Código de producto. 30135562
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135562 10 g 10 g
17938424 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30135562 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD47644010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 53012-41-2
Fórmula molecular C11 H14 O2
Peso molecular (g/mol) 178.23
Sinónimo 1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-one, Mexiletine Hydrochloride Imp. B (EP), 2-Propanone, 1-(2,6-dimethylphenoxy)-, 1-(2,6-Dimethylphenoxy)-2-propanone, 1-(2,6-Dimethylphenoxy)acetone
Nombre IUPAC 1-(2,6-dimetilfenoxi)propano-2-una
SMILES CC(=O)COc1c(C)cccc1C
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-one
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O2/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)13-7-10(3)12/h4-6H,7H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.0994
Porcentaje de pureza >95%