Learn More
Oxima de 1-(2,6-dimetilfenoxi)-2-propanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2,6-Dimethylphenoxy)-2-propanone Oxime |
| CAS | 55304-19-3 |
| Fórmula molecular | C11 H15 N O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Propanone, 1-(2,6-dimethylphenoxy)-, oxime, 1-(2,6-Dimethylphenoxy)-2-propanone oxime, 1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-one Oxime |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO2/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)14-7-10(3)12-13/h4-6,13H,7H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(=NO)COc1c(C)cccc1C |
| Nombre IUPAC | N-[1-(2,6-dimetilfenoxi)propan-2-ilideno]hidroxilamina |
| Peso molecular (g/mol) | 193.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.1103 |