Learn More
1-(2,6-dimetilfenoxi)-2-aminopropano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2,6-Dimethylphenoxy)-2-aminopropane |
| CAS | 31828-71-4 |
| Fórmula molecular | C11H17NO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (±)-Mexiletine, Mexiletine, 1-(2,6-Dimethylphenoxy)-2-propanamine, (RS)-Mexiletine, (±)-2-Amino-1-(2',6'-dimethylphenoxy)propane, 1-(2',6'-Dimethylphenoxy)-2-aminopropane, 1-Methyl-2-(2,6-xylyloxy)ethylamine, 2-(2-Aminopropoxy)-1,3-dimethylbenzene, 2-Amino-1-(2,6-dimethylphenoxy)propane, [2-[(2,6-Dimethylphenyl)oxy]-1-methylethyl]amine, dl-Mexiletine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17NO/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)13-7-10(3)12/h4-6,10H,7,12H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(N)COc1c(C)cccc1C |
| Peso molecular (g/mol) | 179.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.131 |