Learn More
1-(2,6-diclorofenil)tiourea, Mikromol™
Descripción
1-(2,6-diclorofenil)tiourea
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2,6-Dichlorophenyl)thiourea |
| CAS | 6590-91-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-(2,6-Dichlorophenyl)thiourea |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H6 Cl2 N2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1-(2,6-Dichlorophenyl)thiourea |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6Cl2N2S/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)11-7(10)12/h1-3H,(H3,10,11,12) |
| SMILES | NC(=S)Nc1c(Cl)cccc1Cl |
| Nombre IUPAC | (2,6-diclorofenil)tiourea |
| Mostrar más |