Learn More
1-(2,6-diclorofenil)indolin-2,3-diona, LoGiCal
Código de producto. 30462846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462846 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462846 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0006.17
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2,6-Dichlorophenyl)indolin-2,3-dione
CAS 24542-74-3
Nombres de analitos o componentes 1-(2,6-Dichlorophenyl)indolin-2,3-dione
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H7 Cl2 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-(2,6-Dichlorophenyl)indolin-2,3-dione
Fórmula InChI InChI=1S/C14H7Cl2NO2/c15-9-5-3-6-10(16)12(9)17-11-7-2-1-4-8(11)13(18)14(17)19/h1-7H
Tipo de solución Neat
SMILES Clc1cccc(Cl)c1N2C(=O)C(=O)c3ccccc23
Nombre IUPAC 1-(2,6-diclorofenil)indol-2,3-diona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 292.12
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.9854 g/mol