Learn More
1-(2,6-diclorofenil)-1,3-dihidro-2H-indol-2-ona, Mikromol™
Código de producto. 17944226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17944226 100 mg 100 miligramos
17991956 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17944226 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0006.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-(2,6-Diclorofenil)-1,3-dihidro-2H-indol-2-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2,6-Dichlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
CAS 15362-40-0
Nombres de analitos o componentes 1-(2,6-Dichlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H9 Cl2 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-(2,6-Dichlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, Aceclofenac Imp. I (EP), Diclofenac Sodium Imp. A (EP), Diclofenac Related Compound A (USP), Diclofenac Related Compound A, Aceclofenac Impurity I, Diclofenac Sodium Impurity A, Diclofenac Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9Cl2NO/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(17)18/h1-7H,8H2
SMILES Clc1cccc(Cl)c1N2C(=O)Cc3ccccc23
Nombre IUPAC 1-(2,6-diclorofenil)-3H-indol-2-ona
Peso molecular (g/mol) 278.13
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.0061 g/mol