Learn More
1-(2,6-Dicloro-4-hidroxifenil)-1,3-dihidroindol-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2,6-Dichloro-4-hydroxphenyl)-1,3-dihydroindol-2-one |
| CAS | 73328-71-9 |
| Fórmula molecular | C14 H9 Cl2 N O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Diclofenac Impurity 57 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H9Cl2NO2/c15-10-6-9(18)7-11(16)14(10)17-12-4-2-1-3-8(12)5-13(17)19/h1-4,6-7,18H,5H2 |
| SMILES | Oc1cc(Cl)c(N2C(=O)Cc3ccccc23)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(2,6-dicloro-4-hidroxifenil)-3H-indol-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 294.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 293.001 |