Learn More
(1,2,6,7,-Tetrahidro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-ilideno)acetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1,2,6,7,-Tetrahydro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-ylidene)acetoni |
| CAS | 221530-44-5 |
| Fórmula molecular | C13 H11 N O |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11NO/c14-7-5-10-2-1-9-3-4-12-11(13(9)10)6-8-15-12/h3-5H,1-2,6,8H2/b10-5- |
| SMILES | N#C\C=C/1\CCc2ccc3OCCc3c12 |
| Nombre IUPAC | (2Z)-2-(1,2,6,7-tetrahidrociclopenta[e][1]benzofuran-8-ilideno)acetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 197.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.0841 |