Learn More
1,2,6,7-tetrahidro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-ona, TRC
Código de producto. 30420137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30420137 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30420137 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT293700100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,6,7-Tetrahydro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-one
CAS 196597-78-1
Fórmula molecular C11 H10 O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Ramelteon Impurity 5
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10O2/c12-9-3-1-7-2-4-10-8(11(7)9)5-6-13-10/h2,4H,1,3,5-6H2
SMILES O=C1CCc2ccc3OCCc3c12
Nombre IUPAC 1,2,6,7-tetrahidrociclopenta[e][1]benzofuran-8-ona
Peso molecular (g/mol) 174.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0681