Learn More
1,2,6,7-tetrahidro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-ona, TRC
Código de producto. 30420277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30420277 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30420277 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29370025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1,2,6,7-Tetrahydro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-one
CAS 196597-78-1
Fórmula molecular C11 H10 O2
Cantidad 25 mg
Sinónimo Ramelteon Impurity 5
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10O2/c12-9-3-1-7-2-4-10-8(11(7)9)5-6-13-10/h2,4H,1,3,5-6H2
SMILES O=C1CCc2ccc3OCCc3c12
Nombre IUPAC 1,2,6,7-tetrahidrociclopenta[e][1]benzofuran-8-ona
Peso molecular (g/mol) 174.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0681
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.