Learn More
1,2,5-pentanotriol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,5-Pentanetriol |
| CAS | 14697-46-2 |
| Fórmula molecular | C5H12O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (±)-1,2,5-Pentanetriol, 1,2,5-Trihydroxy Pentane, 1,4,5-Pentanetriol, NSC 44963, Pentan-1,2,5-triol, dl-1,2,5-Pentanetriol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12O3/c6-3-1-2-5(8)4-7/h5-8H,1-4H2 |
| SMILES | OCCCC(O)CO |
| Nombre IUPAC | pentano-1,2,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 120.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 120.0786 |