Learn More
1-(2,5-Dimethylphenyl)piperazine, 96%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11347585
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 11347585
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L05744.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1013-25-8
Fórmula molecular C12H19N2
Peso molecular (g/mol) 191.30
Número MDL MFCD00038378
Clave InChI YRIFWVMRUFKWLM-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 1-2,5-dimethylphenyl piperazine, 1-2,5-xylyl piperazine, piperazine, 1-2,5-dimethylphenyl, 2,5-dimethylphenyl piperazine, acmc-1bpa9, 2,5-dimethylphenylpiperazine, n-2,5-dimethylphenyl piperazine, 1-2,5-dimethylphenyl-piperazine, 4-2,5-dimethyl-phenyl piperazine, 1-2,5-dimethyl-phenyl-piperazine
PubChem CID 70542
Nombre IUPAC 1-(2,5-dimetilfenil)piperacina
SMILES CC1=CC=C(C)C(=C1)N1CC[NH2+]CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2,5-Dimethylphenyl)piperazine
Punto de fusión 42°C to 47°C
Punto de ebullición 154°C (10 mmHg)
Cantidad 25 g
Número UN UN3259
Beilstein 611229
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.28
Porcentaje de pureza 96%