Learn More
1-(2,5-Dimethylphenyl)piperazine, 96%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11337585
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337585 5 g 5 g
11347585 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337585 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05744.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1013-25-8
Fórmula molecular C12H19N2
Peso molecular (g/mol) 191.30
Número MDL MFCD00038378
Clave InChI YRIFWVMRUFKWLM-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 1-2,5-dimethylphenyl piperazine, 1-2,5-xylyl piperazine, piperazine, 1-2,5-dimethylphenyl, 2,5-dimethylphenyl piperazine, acmc-1bpa9, 2,5-dimethylphenylpiperazine, n-2,5-dimethylphenyl piperazine, 1-2,5-dimethylphenyl-piperazine, 4-2,5-dimethyl-phenyl piperazine, 1-2,5-dimethyl-phenyl-piperazine
PubChem CID 70542
Nombre IUPAC 1-(2,5-dimetilfenil)piperacina
SMILES CC1=CC=C(C)C(=C1)N1CC[NH2+]CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2,5-Dimethylphenyl)piperazine
Punto de fusión 42°C to 47°C
Punto de ebullición 154°C (10 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN3259
Beilstein 611229
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.28
Porcentaje de pureza 96%