Learn More
1-(2,5-Dimetilfenil)etanol, TRC
Código de producto. 30380093
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30380093 500 mg
30373649 100 mg
30375567 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30380093 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD460198500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32917-52-5
Fórmula molecular C10 H14 O
Peso molecular (g/mol) 150.22
Sinónimo α,2,5-Trimethylbenzenemethanol, 1-(2,5-Dimethylphenyl)ethan-1-ol, 2,5-Dimethylphenyl-methyl-carbinol, α,2,5-Trimethylbenzyl Alcohol
Nombre IUPAC 1-(2,5-Dimetilfenil)etanol
SMILES CC(O)c1cc(C)ccc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2,5-Dimethylphenyl)ethanol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O/c1-7-4-5-8(2)10(6-7)9(3)11/h4-6,9,11H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.1045