Learn More
1-(2,5-Dimetilfenil)etanol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11314806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11314806 1 g 1 g
11304806 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11314806 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32827.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32917-52-5
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.221
Número MDL MFCD00016855
Clave InChI VHLZFCOCNJEXTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2,5-dimethylphenyl ethanol, alpha,2,5-trimethylbenzyl alcohol, 1-2,5-dimethylphenyl ethan-1-ol, 2,5-dimethylphenyl methyl carbinol, benzenemethanol, a,2,5-trimethyl, 1-2,5-dimethylphenyl-1-ethanol, .alpha.,2,5-trimethylbenzyl alcohol, benzenemethanol, alpha,2,5-trimethyl, benzenemethanol, .alpha.,2,5-trimethyl, 1-2,5-dimethylphenyl ethan-1-ol_x000d_
PubChem CID 118010
Nombre IUPAC 1-(2,5-Dimetilfenil)etanol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)C(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2,5-Dimethylphenyl)ethanol
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza 95%