Learn More
1-(2,5-dimetoxifenil)-2-nitropropeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2,5-Dimethoxyphenyl)-2-nitropropene |
| CAS | 18790-57-3 |
| Fórmula molecular | C11H13NO4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,4-Dimethoxy-2-(2-nitro-1-propenyl)-benzene, 1-(2,5-Dimethoxyphenyl)-2-nitropropene, 2-Nitro-1-(2,5-dimethoxyphenyl)-1-propene, NSC 151247 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13NO4/c1-8(12(13)14)6-9-7-10(15-2)4-5-11(9)16-3/h4-7H,1-3H3/b8-6+ |
| SMILES | COc1ccc(OC)c(\C=C(/C)\[N+](=O)[O-])c1 |
| Nombre IUPAC | 1,4-dimetoxi-2-[(E)-2-nitroprop-1-enil]benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 223.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.0845 |