Learn More
1-(2',5'-Dimetoxifenil)-2-cloroetanona, TRC
Código de producto. 30382483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30382483 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30382483 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD470725100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2'­,5'­Dimethoxyphenyl)-2-chloroethanone
CAS 1204-22-4
Fórmula molecular C10 H11 Cl O3
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11ClO3/c1-13-7-3-4-10(14-2)8(5-7)9(12)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3
SMILES COc1ccc(OC)c(c1)C(=O)CCl
Nombre IUPAC 2-cloro-1-(2,5-dimetoxifenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 214.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0397
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.