Learn More
1-(2',5'-Dimetoxifenil)-2-cloroetanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2',5'Dimethoxyphenyl)-2-chloroethanone |
| CAS | 1204-22-4 |
| Fórmula molecular | C10 H11 Cl O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11ClO3/c1-13-7-3-4-10(14-2)8(5-7)9(12)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(OC)c(c1)C(=O)CCl |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-1-(2,5-dimetoxifenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 214.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.0397 |