Learn More
1-(2',5'-Dimetoxifenil)-2-azidoetanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2',5'-Dimethoxyphenyl)-2-azidoethanone |
| CAS | 329039-62-5 |
| Fórmula molecular | C10 H11 N3 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11N3O3/c1-15-7-3-4-10(16-2)8(5-7)9(14)6-12-13-11/h3-5H,6H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(OC)c(c1)C(=O)CN=[N+]=[N-] |
| Nombre IUPAC | 2-azido-1-(2,5-dimetoxifenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 221.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.08 |