Learn More
1-(2,5-Dihidroxifenil)etanola, TRC
Código de producto. 30372568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Código de producto. Cantidad
30372568 10 g
1 options
Código de producto. 30372568 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45445010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethanone
CAS 490-78-8
Fórmula molecular C8H8O3
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-Acetyl-2,5-dihydroxybenzene, 2,5-Dihydroxy-1-acetylbenzene, 2-Acetyl-1,4-benzenediol, 2-Acetylhydroquinone, 2',5'-Dihydroxyacetophenone, NSC 3759, Quinacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-5(9)7-4-6(10)2-3-8(7)11/h2-4,10-11H,1H3
SMILES CC(=O)c1cc(O)ccc1O
Peso molecular (g/mol) 152.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0473