Learn More
1,2,5,6-tetrametilnaftaleno, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1,2,5,6-tetramethylnaphthalene |
| CAS | 2131-43-3 |
| Fórmula molecular | C14 H16 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16/c1-9-5-7-14-12(4)10(2)6-8-13(14)11(9)3/h5-8H,1-4H3 |
| SMILES | Cc1ccc2c(C)c(C)ccc2c1C |
| Nombre IUPAC | 1,2,5,6-tetrametilnaftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 184.277 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.125 |