Learn More
1,2,5,6-tetracloronaftaleno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,5,6-Tetrachloronaphthalene |
| CAS | 67922-22-9 |
| Fórmula molecular | C10 H4 Cl4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Naphthalene','1,2,5,6-tetrachloro-, 1,2,5,6-Tetrachloronaphthalene, PCN 36, 1,2,5,6-TetraCN, 1,2,5,6-TeCN, 1256-Tetrachloronaphthalene, 1256-TetraCN, 1256-TeCN, PCN-36 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H4Cl4/c11-7-3-1-5-6(10(7)14)2-4-8(12)9(5)13/h1-4H |
| SMILES | Clc1ccc2c(Cl)c(Cl)ccc2c1Cl |
| Nombre IUPAC | 1,2,5,6-tetracloronaftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 265.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.9067 |