Learn More
1,2,5,6-Tetrabromociclooctano, TRC
Código de producto. 30136860
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136860 50 mg 50 miligramos
30009294 2.5 mg 2.50 miligramo
30006449 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136860 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29113050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3194-57-8
Fórmula molecular C8 H12 Br4
Peso molecular (g/mol) 427.8
Sinónimo 1,2,5,6-Tetrabromocyclooctane, NSC 167079
Nombre IUPAC 1,2,5,6-tetrabromociclooctano
SMILES BrC1CCC(Br)C(Br)CCC1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,5,6-Tetrabromocyclooctane
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12Br4/c9-5-1-2-6(10)8(12)4-3-7(5)11/h5-8H,1-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.7673