Learn More
1,2:5,6-Di-O-isopropilideno-D-manitol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398625 5 g 5 g
11308635 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398625 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12127.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1707-77-3 | C12H22O6 | 262.302 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1707-77-3
Fórmula molecular C12H22O6
Peso molecular (g/mol) 262.302
Número MDL MFCD00003211
Clave InChI ODYBCPSCYHAGHA-ZYUZMQFOSA-N
Sinónimo 1,2:5,6-di-o-isopropylidene-d-mannitol, d-mannitol diacetonide, 1,2:5,6-bis-o-1-methylethylidene-d-mannitol, d-mannitol 1,2:5,6-bis-acetonide, 1s,2s-1,2-bis 4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl ethane-1,2-diol, 1s,2s-1,2-bis r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl ethane-1,2-diol, 1,2,5,6-di-o-isopropylidene-d-mannitol, mannitol diacetonide, diacetone-d-mannitol, zlchem 213
PubChem CID 96011
Nombre IUPAC (1S,2S)-1,2-bis[(4R)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]etano-1,2-diol
SMILES CC1(OCC(O1)C(C(C2COC(O2)(C)C)O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-D-mannitol
Punto de fusión 120°C to 122°C
Cantidad 5 g
Beilstein 83765
Rotación óptica +6° (c=5 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.31