Learn More
1,2:5,6-Di-O-isopropilideno-alfa-D-ribo-hexofuranosa-3-ulosa (mezcla de formas ceto y cetal), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,5,6-Di-O-isopropylidene-a-D-ribo-hexofuranose-3-ulose |
| CAS | 2847-00-9 |
| Fórmula molecular | C12 H18 O6 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18O6/c1-11(2)14-5-6(16-11)8-7(13)9-10(15-8)18-12(3,4)17-9/h6,8-10H,5H2,1-4H3/t6?,8-,9-,10-/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)OCC(O1)[C@H]2O[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]3C2=O |
| Nombre IUPAC | (3aR,5R,6aS)-5-(2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il)-2,2-dimetil-3a,6a-dihidrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 258.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.1103 |