Learn More
1,2:5,6-Di-O-isopropiliden-Alfa-D-glucofuranosa, TRC
Código de producto. 30386890
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30386890 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30386890 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD458000250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,5,6-Di-O-Isopropylidene-A-D-
CAS 582-52-5
Fórmula molecular C12 H20 O6
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20O6/c1-11(2)14-5-6(16-11)8-7(13)9-10(15-8)18-12(3,4)17-9/h6-10,13H,5H2,1-4H3/t6-,7+,8-,9-,10-/m1/s1
SMILES CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@H]2O[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]3[C@H]2O
Nombre IUPAC (3aR,5S,6S,6aR)-5-[(4R)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]-2,2-dimetil-3a,5,6,6a-tetrahidrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
Peso molecular (g/mol) 260.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.126