Learn More
1,2:5,6-Di-O-isopropiliden-Alfa-D-alofuranosa, TRC
Código de producto. 30384763
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30384763 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30384763 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45575010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,5,6-Di-O-isopropylidene-a-D-allofuranose
CAS 2595-05-3
Fórmula molecular C12 H20 O6
Cantidad 10 g
Sinónimo α-D-Allofuranose, 1,2:5,6-bis-O-(1-methylethylidene)-, Allofuranose, 1,2:5,6-di-O-isopropylidene-, α-D- (7CI,8CI), 1,2:5,6-Bis-O-(1-methylethylidene)-α-D-allofuranose, Furo[2,3-d]-1,3-dioxole, α-D-allofuranose deriv., 1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-allofuranose, 1,2:5,6-Diacetone-D-allofuranose, Diacetone-D-allofuranose
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20O6/c1-11(2)14-5-6(16-11)8-7(13)9-10(15-8)18-12(3,4)17-9/h6-10,13H,5H2,1-4H3/t6-,7-,8-,9-,10-/m1/s1
SMILES CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@H]2O[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]3[C@@H]2O
Nombre IUPAC (3aR,5S,6R,6aR)-5-[(4R)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]-2,2-dimetil-3a,5,6,6a-tetrahidrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
Peso molecular (g/mol) 260.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.126