Learn More
1,2:5,6-Di-O-isopropilidene-alfa-D-alofuranosa, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15457729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15457729 1 g 1 g
15467729 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15457729 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66388.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2595-05-3 | Molecular Formula: C12H17O4PS2 | Molecular Weight: 260.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2595-05-3
Número MDL MFCD00135634
ChEBI CHEBI:34917
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-allofuranose
Punto de fusión 73°C to 76°C
Color Blanco
Fórmula molecular C12H17O4PS2
Cantidad 1 g
Beilstein 1345413
Sinónimo phenthoate, fenthoate, dimephenthioate, elsan, dimephenthoate, cidial, phendal, dimefenthoat, cidemul, papthion
Clave InChI XAMUDJHXFNRLCY-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCOC(=O)C(C1=CC=CC=C1)SP(=S)(OC)OC
Nombre IUPAC etilo 2-dimetoxifosfinotioilsulfanilo-2-fenilacetato
Peso molecular (g/mol) 320.36
PubChem CID 17435
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.28
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo