Spécification
| Nombre del producto químico o material | 1, 2:5, 6-Di-O-isopropylidene-α-D-allo-furanose |
| % mín. CAS | 97.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 73°C to 77°C |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 10 g |
| Condición de rotación específica | +37.50 (20.00°C c=1,chloroform) |
| Afficher plus |