Learn More
1,2:5,6-Di-O-isopropilideno-alfa-D-alo-furanosa, 98 %
Código de producto. 10219543 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10219543 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10319440 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10521354 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10219543 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 270965000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2595-05-3 | Molecular Formula: C12H20O6 | Molecular Weight: 260.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2595-05-3
Fórmula molecular C12H20O6
Peso molecular (g/mol) 260.28
Número MDL MFCD00135634
Clave InChI KEJGAYKWRDILTF-VVULQXIFSA-N
Sinónimo 1,2:5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-allofuranose, 3ar,5s,6r,6ar-5-r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl-2,2-dimethyltetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 1,2,5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-allofuranose, 3ar,5s,6r,6ar-5-4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 1,2:5,6-bis-o-1-methylethylidene, 5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-allofuranose, 1,2:5,6-di-o-isopropylidene-?-d-allofuranose, 1,2:5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-ribo-hexofuranose, 1-o,2-o:5-o,6-o-diisopropylidene-alpha-d-allofuranose
PubChem CID 7157054
Nombre IUPAC (3aR,5S,6R,6aR)-5-[(4R)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]-2,2-dimetil-3a,5,6,6a-tetrahidrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
SMILES CC1(OCC(O1)C2C(C3C(O2)OC(O3)(C)C)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2:5, 6-Di-O-isopropylidene-α-D-allo-furanose
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 73°C to 77°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 mg
Condición de rotación específica +37.50 (20.00°C c=1,chloroform)
Rotación específica + 37.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.28
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo