Learn More
1,2,5,6,9,10-Hexabromociclododecano, TRC
Código de producto. 30396172
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30396172 10 g -
30393575 1 g -
30389419 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30396172 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29074010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3194-55-6
Fórmula molecular C12 H18 Br6
Peso molecular (g/mol) 641.7
Sinónimo Cyclododecane, 1,2,5,6,9,10-hexabromo-, 1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane, Bromkal 73-6D, FR 1206, FR 1206HT, Pyroguard SR 104, SR 104, YM 88A, Hexabromocyclododecane, HBCD, HBCDD
Nombre IUPAC 1,2,5,6,9,10-hexabromociclododeceno
SMILES BrC1CCC(Br)C(Br)CCC(Br)C(Br)CCC1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18Br6/c13-7-1-2-8(14)10(16)5-6-12(18)11(17)4-3-9(7)15/h7-12H,1-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 635.6509