Learn More
1,2,4-trimetilbenceno, TRC
Código de producto. 30450133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30450133 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30450133 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT796176500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4-Trimethylbenzene
CAS 95-63-6
Fórmula molecular C9 H12
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1,2,4-Trimethylbenzene, 1,2,5-Trimethylbenzene, 1,3,4-Trimethylbenzene, 3,4-Dimethyltoluene, Methyl-p-xylene, NSC 65600, Pseudocumene, Pseudocumol, pseudo-Cumene, ψ-Cumene
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12/c1-7-4-5-8(2)9(3)6-7/h4-6H,1-3H3
SMILES Cc1ccc(C)c(C)c1
Nombre IUPAC 1,2,4-trimetilbenceno
Peso molecular (g/mol) 120.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.0939