Learn More
1,2,4-trimetilbenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,4-Trimethylbenzene |
| CAS | 95-63-6 |
| Fórmula molecular | C9 H12 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,2,4-Trimethylbenzene, 1,2,5-Trimethylbenzene, 1,3,4-Trimethylbenzene, 3,4-Dimethyltoluene, Methyl-p-xylene, NSC 65600, Pseudocumene, Pseudocumol, pseudo-Cumene, ψ-Cumene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12/c1-7-4-5-8(2)9(3)6-7/h4-6H,1-3H3 |
| SMILES | Cc1ccc(C)c(C)c1 |
| Nombre IUPAC | 1,2,4-trimetilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 120.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 120.0939 |