Learn More
1,2,4-trimetilbenceno-d12, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,4-Trimethylbenzene D12 |
| CAS | 350818-61-0 |
| Fórmula molecular | C9D12 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Perdeuterated 1,2,4-trimethylbenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12/c1-7-4-5-8(2)9(3)6-7/h4-6H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D,5D,6D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C1=C([2H])C([2H])=C(C([2H])([2H])[2H])C([2H])=C1C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,4-tris(metil-d3)benceno-3,5,6-d3 |
| Peso molecular (g/mol) | 132.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.17 |