Learn More
1,2,4-trimetilbenceno-d12, CDN
Código de producto. 30317628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30317628 1 g 1 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30317628 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND50621G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4-Trimethylbenzene D12
CAS 350818-61-0
Fórmula molecular C9D12
Cantidad 1 g
Sinónimo Perdeuterated 1,2,4-trimethylbenzene
Fórmula InChI InChI=1 S/C9H12/c1-7-4-5-8(2)9(3)6-7/h4-6 H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4 D,5 D,6 D
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C1=C([2 H])C([2 H])=C(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])=C1C([2 H])([2 H])[2 H]
Nombre IUPAC 1,2,4-tris(metil-d3)benceno-3,5,6-d3
Peso molecular (g/mol) 132.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.17 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity