Learn More
1,2,4-trimetoxibenceno, TRC
Código de producto. 30450769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30450769 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30450769 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79554510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4-Trimethoxybenzene
CAS 135-77-3
Fórmula molecular C9 H12 O3
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,2,4-Trimethoxybenzene, 1,2,4-Benzenetriol trimethyl ether, 1,2,4-Trimethoxybenzene, 1,2,5-Trimethoxybenzene, 1,3,4-Trimethoxybenzene, 2,4-Dimethoxyanisole, Hydroxyhydroquinone trimethyl ether, TMB 124
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O3/c1-10-7-4-5-8(11-2)9(6-7)12-3/h4-6H,1-3H3
SMILES COc1ccc(OC)c(OC)c1
Nombre IUPAC 1,2,4-trimetoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 168.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0786