Learn More
1,2,4-trimetoxibenceno, Mikromol™
Descripción
1,2,4-trimetoxibenceno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,4-Trimethoxybenzene |
| CAS | 135-77-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,2,4-Trimethoxybenzene |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C9 H12 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1,2,4-Trimethoxybenzene, 1,2,4-Benzenetriol trimethyl ether, 1,2,4-Trimethoxybenzene, 1,2,5-Trimethoxybenzene, 1,3,4-Trimethoxybenzene, 2,4-Dimethoxyanisole, Hydroxyhydroquinone trimethyl ether, TMB 124 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O3/c1-10-7-4-5-8(11-2)9(6-7)12-3/h4-6H,1-3H3 |
| SMILES | COc1ccc(OC)c(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | 1,2,4-trimetoxibenceno |
| Mostrar más |