Learn More
1,2,4-Trimetoxibenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1,2,4-Trimethoxybenzene is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,2,4-el trimetoxibenceno se utiliza como intermedios farmacéuticos.
Solubilidad
no miscible en agua.
Notas
Almacenar alejado de materiales incompatibles como agentes oxidantes, ácidos y bases. Usar solo en una campana extractora química.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1,2,4-Trimethoxybenzene |
| Densidad | 1.128 |
| Punto de ebullición | 247°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Índice de refracción | 1.533 |
| Cantidad | 50 g |
| Beilstein | 2047579 |
| Índice Merck | 14,1073 |
| Información de solubilidad | Not miscible in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.19 |
| Show More |