Learn More
1,2,4-Trimetoxibenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458723
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11458723 10 g 10 g
11468723 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11458723 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10483.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 135-77-3 | C9H12O3 | 168.192 g/mol
1,2,4-Trimethoxybenzene is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
1,2,4-el trimetoxibenceno se utiliza como intermedios farmacéuticos.
Solubilidad
no miscible en agua.
Notas
Almacenar alejado de materiales incompatibles como agentes oxidantes, ácidos y bases. Usar solo en una campana extractora química.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135-77-3
Fórmula molecular C9H12O3
Peso molecular (g/mol) 168.192
Número MDL MFCD00008360
Clave InChI AGIQIOSHSMJYJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzene, 1,2,4-trimethoxy, unii-3ku3wd07ss, epa pesticide chemical code 040515, 3ku3wd07ss, hydroxyhydroquinone trimethyl ether, 2,4,5-trimethoxybenzene, acmc-1br3s, 1,3,4-trimethoxy benzene, dsstox_cid_15163, dsstox_rid_79243
PubChem CID 67284
Nombre IUPAC 1,2,4-trimetoxibenceno
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4-Trimethoxybenzene
Densidad 1.128
Punto de ebullición 247°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.533
Cantidad 10 g
Beilstein 2047579
Índice Merck 14,1073
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.19
Porcentaje de pureza 98%