Learn More
1,2,4-trifluorobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,4-Trifluorobenzene |
| CAS | 367-23-7 |
| Fórmula molecular | C6H3F3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1,2,5-Trifluorobenzene, 1,3,4-Trifluorobenzene, NSC 10263 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3F3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H |
| SMILES | Fc1ccc(F)c(F)c1 |
| Nombre IUPAC | 1,2,4-trifluorobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 132.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.0187 |