Learn More
1,2,4-trifluorobenceno, TRC
Código de producto. 30454026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30454026 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30454026 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8967355G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4-Trifluorobenzene
CAS 367-23-7
Fórmula molecular C6H3F3
Cantidad 5 g
Sinónimo 1,2,5-Trifluorobenzene, 1,3,4-Trifluorobenzene, NSC 10263
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3F3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
SMILES Fc1ccc(F)c(F)c1
Nombre IUPAC 1,2,4-trifluorobenceno
Peso molecular (g/mol) 132.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0187