Learn More
1,2,4-trietilbenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,4-Triethylbenzene |
| CAS | 877-44-1 |
| Fórmula molecular | C12 H18 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Benzene','1,2,4-triethyl-, 1,2,4-Triethylbenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18/c1-4-10-7-8-11(5-2)12(6-3)9-10/h7-9H,4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CCc1ccc(CC)c(CC)c1 |
| Nombre IUPAC | 1,2,4-trietilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 162.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.1409 |