Learn More
1,2,4-triclorobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,4-Trichlorobenzene |
| CAS | 120-82-1 |
| Fórmula molecular | C6 H3 Cl3 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Benzene','1,2,4-trichloro-, 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,2,4-Trichlorobenzol, 1,2,5-Trichlorobenzene, 1,3,4-Trichlorobenzene, Hostetex L-PEC, NSC 406697, unsym-Trichlorobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H |
| SMILES | Clc1ccc(Cl)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 1,2,4-triclorobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 181.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.93 |