Learn More
1,2,4-Triclorobenceno, grado de espectrofotometría, 99 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
4 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11383547 250 mL 250 ml
11303557 1 L 1 litro
11393547 4 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11383547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 019390.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.30€
    48.65€ / 250 ml
    Ahorro 5.65€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Nivel máximo de impurezas: Residuo de evaporación 5 ppm, H2O 0,01 %
1,2,4-Trichlorobenzene is used as a dielectric and heat transfer fluid in transformers. It acts as an intermediate, degreaser, wood preservative and solvent for dye. It is a high-temperature solvent used in gel permeation chromatography, especially for polyethylene and polypropylene. Further, it is used as a lubricant and as a synthetic transformer oil.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 120-82-1
Fórmula molecular C6H3Cl3
Peso molecular (g/mol) 181.44
Número MDL MFCD00000547
Clave InChI PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzene, 1,2,4-trichloro, unsym-trichlorobenzene, hostetex l-pec, trojchlorobenzen, 1,2,4-trichlorbenzol, 1,2,4-trichlorobenzol, 1,3,4-trichlorobenzene, trichlorobenzene a, 1,2,5-trichlorobenzene, as-trichlorobenzene
PubChem CID 13
ChEBI CHEBI:28222
Nombre IUPAC 1,2,4-triclorobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 1, 2, 4-Triclorobenceno
Punto de fusión 17°C
Color Incolora
Densidad 1.454
Cantidad 250 mL
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Punto de ignición 571°C (1060°F)
Olor Aromatic
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.572
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min.
Punto de ebullición 213°C
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.45
Grado Espectrofotometría
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1, 2, 4-Triclorobenceno
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,2,4-Trichlorobenzene
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,4-Trichlorobenzene