Learn More
1,2,4-Triclorobenceno, grado de espectrofotometría, 99 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
4 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11303557 1 L 1 litro
11383547 250 mL 250 ml
11393547 4 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11303557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 019390.K2
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Nivel máximo de impurezas: Residuo de evaporación 5 ppm, H2O 0,01 %
1,2,4-Trichlorobenzene is used as a dielectric and heat transfer fluid in transformers. It acts as an intermediate, degreaser, wood preservative and solvent for dye. It is a high-temperature solvent used in gel permeation chromatography, especially for polyethylene and polypropylene. Further, it is used as a lubricant and as a synthetic transformer oil.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-82-1
Fórmula molecular C6H3Cl3
Peso molecular (g/mol) 181.44
Número MDL MFCD00000547
Clave InChI PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzene, 1,2,4-trichloro, unsym-trichlorobenzene, hostetex l-pec, trojchlorobenzen, 1,2,4-trichlorbenzol, 1,2,4-trichlorobenzol, 1,3,4-trichlorobenzene, trichlorobenzene a, 1,2,5-trichlorobenzene, as-trichlorobenzene
PubChem CID 13
ChEBI CHEBI:28222
Nombre IUPAC 1,2,4-triclorobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2, 4-Triclorobenceno
Punto de fusión 17°C
Color Incolora
Densidad 1.454
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Punto de ignición 571°C (1060°F)
Olor Aromatic
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.572
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min.
Punto de ebullición 213°C
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.45
Grado Espectrofotometría
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1, 2, 4-Triclorobenceno
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2,4-Trichlorobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,4-Trichlorobenzene