Learn More
1,2,4-triclorobenceno-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,4-Trichlorobenzene-d3 |
| CAS | 2199-72-6 |
| Fórmula molecular | C6 2H3 Cl3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Benzene-1,2,4-d3','3,5,6-trichloro-, Benzene-1,2,4-d3','trichloro- (7CI), 3,5,6-Trichlorobenzene-1,2,4-d3, 1,2,4-Trichlorobenzene-d3, 1,2,4-Trichlorobenzene D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H/i1D,2D,3D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(Cl)c(Cl)c([2H])c1Cl |
| Nombre IUPAC | 1,2,4-tricloro-3,5,6-trideuterobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 184.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.9489 |