Learn More
1,2,4-Trichlorobenzene, CHROMASOLV™, ≥99%, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15632770
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15632770 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15642770 2 L Frasco de vidrio 2 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15632770 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 2564121L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CHROMASOLV™, para HPLC, ≥ 99%
  • Disolventes de cromatografía de alta pureza
  • Aptitud probada para su uso específico desde aplicaciones de HPLC hasta UHPLC-MS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-82-1
Fórmula molecular C6H3Cl3
Peso molecular (g/mol) 181.44
Número MDL MFCD00000547
Clave InChI PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzene, 1,2,4-trichloro, unsym-trichlorobenzene, hostetex l-pec, trojchlorobenzen, 1,2,4-trichlorbenzol, 1,2,4-trichlorobenzol, 1,3,4-trichlorobenzene, trichlorobenzene a, 1,2,5-trichlorobenzene, as-trichlorobenzene
PubChem CID 13
ChEBI CHEBI:28222
Nombre IUPAC 1,2,4-triclorobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4-Trichlorobenzene
Punto de fusión 16°C (literature)
Nombre de nota CHROMASOLV™, ≥99%
% máx. CAS ≤100.0000%
Densidad 1.454 g/mL at 25 °C(lit.)
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 105°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H3Cl3
Número UN UN2321
Beilstein 956819
Punto de ebullición 213.5°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.46
Porcentaje de pureza >99%
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2,4-Trichlorobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.