Learn More
1,2,4-Triclorobenceno, 99 %., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479382
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
4 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
cada uno
11479382 2500 g 2500 g
11469382 500 g 500 g
15473017 4 x 2.5 kg cada uno
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11479382
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10130.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 120-82-1 | C6H3Cl3 | 181.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El 1,2,4-triclorobenceno se utiliza como fluido de transferencia de calor y dieléctrico en transformadores. Actúa como un producto intermedio, desengrasante, conservante de madera y disolvente para tintes. Es un disolvente de alta temperatura utilizado en cromatografía de permeación en gel, especialmente para polietileno y polipropileno. Además, se utiliza como lubricante y como aceite de transformador sintético.
Solubilidad
Miscible con éter, benceno, CS{2}.Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-82-1
Fórmula molecular C6H3Cl3
Peso molecular (g/mol) 181.44
Número MDL MFCD00000547
Clave InChI PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzene, 1,2,4-trichloro, unsym-trichlorobenzene, hostetex l-pec, trojchlorobenzen, 1,2,4-trichlorbenzol, 1,2,4-trichlorobenzol, 1,3,4-trichlorobenzene, trichlorobenzene a, 1,2,5-trichlorobenzene, as-trichlorobenzene
PubChem CID 13
ChEBI CHEBI:28222
Nombre IUPAC 1,2,4-triclorobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4-Trichlorobenzene
Punto de fusión 17°C
Densidad 1.454
Punto de ebullición 213°C
Cantidad 2500 g
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.572
Número UN UN2321
Índice Merck 14,9631
Información de solubilidad Miscible with ether,benzene,CS2;Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.45
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2,4-Trichlorobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,2,4-Trichlorobenzene