Learn More
1,2,4-Tricloro-5-iodobenceno, TRC
Código de producto. 30452556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30452556 10 g 10 g
30450439 25 g 25 g
30457185 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30452556 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT77442510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7145-82-6
Fórmula molecular C6H2Cl3I
Peso molecular (g/mol) 307.34
Sinónimo 2,4,5-Trichloro-1-iodobenzene, 2,4,5-Trichloroiodobenzene, NSC 74997
Nombre IUPAC 1,2,4-tricloro-5-yodobenceno
SMILES Clc1cc(Cl)c(I)cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4-Trichloro-5-iodobenzene
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H2Cl3I/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.8267