Learn More
1,2,4-Tricloro-5-yodobenceno, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11392326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392326 5 g 5 g
11302336 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392326 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06015.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 1,2,4-tricloro-5-yodobenceno puede usarse para producir éster de terc-butilo de ácido 3-(2,4,5-tricloro-fenil)-acrílico si se somete a una temperatura de 80 °C.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en la oscuridad. Almacenar en un recipiente bien cerrado, Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilada, lejos de sustancias incompatibles, como agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7145-82-6
Fórmula molecular C6H2Cl3I
Peso molecular (g/mol) 307.336
Número MDL MFCD00051450
Clave InChI KKXMBRLCXIPURK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-iodo-2,4,5-trichlorobenzene, 2,4,5-trichloroiodobenzene, benzene,2,4-trichloro-5-iodo, attercop-chm at126309, benzene,1,2,4-trichloro-5-iodo, 1,2,4-tris chloranyl-5-iodanyl-benzene
PubChem CID 252788
Nombre IUPAC 1,2,4-tricloro-5-yodobenceno
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Cl)I)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4-Trichloro-5-iodobenzene
Punto de fusión 102°C to 105°C
Punto de ebullición 294°C (110 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 1940881
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.35
Porcentaje de pureza 98%